Print…
2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC11217-100G PC11217-10G PC11217-50G
APOSPC11217-100GEA 174 EUR
APOSPC11217-100G APOSPC11217-10G APOSPC11217-50G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile
2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₂Cl₂FN
Ponto de Fusão: 44…47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03840469
Número CAS: 128593-93-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III