Print…
3-Bromo-5-fluorobenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1121-25G PC1121-5G
APOSPC1121-25GEA 66.7 EUR
APOSPC1121-25G APOSPC1121-5G
3-Bromo-5-fluorobenzonitrile 98%
3-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃BrFN
Ponto de Fusão: 43…46 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038227
Número CAS: 179898-34-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III