Print…
1-Fluoro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC11208-1G PC11208-5G PC11208-25G
APOSPC11208-1GEA 229 EUR
APOSPC11208-1G APOSPC11208-5G APOSPC11208-25G
1-Fluoro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 95+%
1-Fluoro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
Fórmula: C₈H₈FNO₄S
Ponto de Fusão: 150…151 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04037941
Número CAS: 849035-74-1