Print…
4-Fluoro-2-methyl-1-(methylsulphonyl)benzene 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC11207-1G PC11207-5G PC11207-25G
APOSPC11207-1GEA 208 EUR
APOSPC11207-1G APOSPC11207-5G APOSPC11207-25G
4-Fluoro-2-methyl-1-(methylsulphonyl)benzene 95+%
4-Fluoro-2-methyl-1-(methylsulphonyl)benzene
Fórmula: C₈H₉FO₂S
Ponto de Fusão: 104…105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04037935
Número CAS: 828270-62-8