Print…
1,2-Difluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC11206-10G PC11206-1G PC11206-5G
APOSPC11206-10GEA 0 EUR
APOSPC11206-10G APOSPC11206-1G APOSPC11206-5G
1,2-Difluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
1,2-Difluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
Fórmula: C₇H₆F₂O₂S
Ponto de Fusão: 71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04037934
Número CAS: 424792-57-4