Print…
[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC11202-1G PC11202-5G
APOSPC11202-1GEA 81.2 EUR
APOSPC11202-1G APOSPC11202-5G
[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine
Fórmula: C₇H₉FN₂O₂S
Ponto de Fusão: 134…136 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04037953
Número CAS: 832714-48-4