Print…
1-Fluoropentane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Pentyl fluoride
PC1120-1G PC1120-25G PC1120-5G
APOSPC1120-1GEA 72.5 EUR
APOSPC1120-1G APOSPC1120-25G APOSPC1120-5G
1-Fluoropentane 97%
1-Fluoropentane
Fórmula: C₅H₁₁F
Ponto de ebulição: 62…63 °C
Densidade: 0,789 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –23 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 592-50-7
EINECS: 209-761-5
UN: 1993
ADR: 3,II