Print…
5-Fluoro-2-(methylsulphonyl)benzoic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC11199-1G PC11199-5G PC11199-100MG
APOSPC11199-1GEA 311 EUR
APOSPC11199-1G APOSPC11199-5G APOSPC11199-100MG
5-Fluoro-2-(methylsulphonyl)benzoic acid 95+%
5-Fluoro-2-(methylsulphonyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₇FO₄S
Ponto de Fusão: 147…149 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04037937
Número CAS: 773873-55-5