Print…
5-Fluoro-7-(methylsulphonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC11193-1G PC11193-10G
APOSPC11193-1GEA 705 EUR
APOSPC11193-1G APOSPC11193-10G
5-Fluoro-7-(methylsulphonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
5-Fluoro-7-(methylsulphonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₈FNO₄S
Ponto de Fusão: 270…272 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04037958
Número CAS: 849035-87-6