Print…
4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}piperidine hydrochloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC11190-1G PC11190-5G PC11190-25G
APOSPC11190-1GEA 285 EUR
APOSPC11190-1G APOSPC11190-5G APOSPC11190-25G
4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}piperidine hydrochloride 95+%
4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}piperidine hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₅ClF₃NO₂S
Peso Molecular: 329.77 g/mol
Ponto de Fusão: 226…229 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039237
Número CAS: 849035-98-9