Print…
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC11183-100MG PC11183-250MG
APOSPC11183-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC11183-100MG APOSPC11183-250MG
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₉F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03424604
Número CAS: 199528-28-4