Print…
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC11182-1G PC11182-5G
APOSPC11182-1GEA 266 EUR
APOSPC11182-1G APOSPC11182-5G
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid 96%
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₉F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03424603
Número CAS: 168619-05-4