Print…
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
PC11180-1G PC11180-5G
APOSPC11180-1GEA 75.4 EUR
APOSPC11180-1G APOSPC11180-5G
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxylic acid 98%
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₉F₃O₂
Ponto de Fusão: 321…324 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03424606
Número CAS: 195457-71-7