Print…
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
PC11178-1G PC11178-250MG PC11178-5G
APOSPC11178-1GEA 118 EUR
APOSPC11178-1G APOSPC11178-250MG APOSPC11178-5G
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxylic acid
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₉F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03424607
Número CAS: 195457-70-6