Print…
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC11176-1G PC11176-5G
APOSPC11176-1GEA 132 EUR
APOSPC11176-1G APOSPC11176-5G
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxaldehyde
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxaldehyde
Fórmula: C₁₄H₉F₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03424645
Número CAS: 100036-64-4