Print…
4,5-Difluorosalicylaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxy-4,5-difluorobenzaldehyde, 4,5-Difluoro-2-hydroxybenzaldehyde
PC1115-1G PC1115-5G PC1115-10G
APOSPC1115-1GEA 50.9 EUR
APOSPC1115-1G APOSPC1115-5G APOSPC1115-10G
4,5-Difluorosalicylaldehyde 98%
4,5-Difluorosalicylaldehyde
Fórmula: C₇H₄F₂O₂
Peso Molecular: 158.11 g/mol
Ponto de Fusão: 66…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458005
Número CAS: 199287-52-0