Print…
3'-Fluorobiphenyl-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC11139-1G PC11139-250MG
APOSPC11139-1GEA 128 EUR
APOSPC11139-1G APOSPC11139-250MG
3'-Fluorobiphenyl-2-carboxylic acid
3'-Fluorobiphenyl-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₃H₉FO₂
Ponto de Fusão: 96…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03426488
Número CAS: 2094-03-3