Print…
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC11137-1G PC11137-250MG PC11137-5G
APOSPC11137-1GEA 94.5 EUR
APOSPC11137-1G APOSPC11137-250MG APOSPC11137-5G
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde
Fórmula: C₁₃H₉FO
Ponto de ebulição: 324 °C
Ponto de Fusão: 93…97 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631912
Número CAS: 60992-98-5