Print…
2-(4-Fluorophenyl)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4'-Fluorobiphenyl-2-carboxaldehyde, 4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
PC11135-1G PC11135-250MG
APOSPC11135-1GEA 495 EUR
APOSPC11135-1G APOSPC11135-250MG
2-(4-Fluorophenyl)benzaldehyde
2-(4-Fluorophenyl)benzaldehyde
Fórmula: C₁₃H₉FO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631854
Número CAS: 192863-46-0