Print…
4-Fluoro-1-naphthaleneboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC11115-1G PC11115-250MG PC11115-5G
APOSPC11115-1GEA 0 EUR
APOSPC11115-1G APOSPC11115-250MG APOSPC11115-5G
4-Fluoro-1-naphthaleneboronic acid
4-Fluoro-1-naphthaleneboronic acid
Fórmula: C₁₀H₇BBrFO₂
Ponto de Fusão: 240…242 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039221
Número CAS: 182344-25-8