Print…
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Fluoro-4-methylbenzeneboronic acid
PC11114-1G PC11114-25G PC11114-5G
APOSPC11114-1GEA 14.7 EUR
APOSPC11114-1G APOSPC11114-25G APOSPC11114-5G
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BFO₂
Ponto de Fusão: 234…237 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02683115
Número CAS: 168267-99-0