Print…
5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC11113-100G PC11113-25G PC11113-5G
APOSPC11113-100GEA 0 EUR
APOSPC11113-100G APOSPC11113-25G APOSPC11113-5G
5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BFO₃
Ponto de Fusão: 152…158 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01863526
Número CAS: 179897-94-0