Print…
4-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC11112-5G PC11112-25G
APOSPC11112-5GEA 0 EUR
APOSPC11112-5G APOSPC11112-25G
4-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BFO₃
Ponto de Fusão: 131…136 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03788423
Número CAS: 179899-07-1