Print…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Dihydroxy(4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)borane, 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid
PC11111-25G PC11111-5G PC11111-1G
APOSPC11111-25GEA 267 EUR
APOSPC11111-25G APOSPC11111-5G APOSPC11111-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₅BClF₃O₂
Peso Molecular: 224,37
Ponto de Fusão: 233…236 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094999
Número CAS: 176976-42-4