Print…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic Acid, Dihydroxy(2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)borane, (2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride)
PC11110-25G PC11110-100G
APOSPC11110-25GEA 133 EUR
APOSPC11110-25G APOSPC11110-100G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₅BClF₃O₂
Peso Molecular: 224,37
Ponto de Fusão: 101…103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00797335
Número CAS: 182344-18-9