Print…
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-(trifluoromethyl)phenyl)borane, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC1111-100G PC1111-25G PC1111-5G
APOSPC1111-100GEA 109 EUR
APOSPC1111-100G APOSPC1111-25G APOSPC1111-5G
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₆BF₃O₂
Peso Molecular: 189.93 g/mol
Ponto de Fusão: 235…238 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151855
Número CAS: 128796-39-4