Print…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC11109-25G PC11109-5G
APOSPC11109-25GEA 195 EUR
APOSPC11109-25G APOSPC11109-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄BrF₃O
Peso Molecular: 253.0200 g/mol
Ponto de ebulição: 229 °C
Ponto de Inflamação: 92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09835101
Número CAS: 85118-24-7