Print…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitile
PC11108-5G PC11108-25G PC11108-100G
APOSPC11108-5GEA 23.2 EUR
APOSPC11108-5G APOSPC11108-25G APOSPC11108-100G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₃BrF₃N
Peso Molecular: 250.0200 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659467
Número CAS: 35764-15-9