Print…
1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC11102-10G PC11102-25G
APOSPC11102-10GEA 118 EUR
APOSPC11102-10G APOSPC11102-25G
1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate 97%
1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate
Fórmula: C₈H₇F₇O₂
Ponto de ebulição: 134…136 °C
Densidade: 1,345 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 36 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00039251
Número CAS: 13695-31-3
EINECS: 237-217-7
UN: 3272
ADR: 3,III