Print…
Ammonium tetrafluoroborate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate ammonium borofluoride ammonium fluoroborate [qr] ammonium tetrafluoroborate
PC1110-100G PC1110-25G PC1110-500G
APOSPC1110-100GEA 24.8 EUR
APOSPC1110-100G APOSPC1110-25G APOSPC1110-500G
Ammonium tetrafluoroborate 98%
Ammonium tetrafluoroborate
Fórmula: H₄BF₄N
Peso Molecular: 104.84 g/mol
Ponto de Fusão: 230 °C
Densidade: 1.871 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06245785
Número CAS: 13826-83-0
EINECS: 237-531-4
UN: 3260
ADR: 8 III