Print…
4-Fluoro-2-methoxybenzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1109-25G PC1109-5G
APOSPC1109-25GEA 212 EUR
APOSPC1109-25G APOSPC1109-5G
4-Fluoro-2-methoxybenzonitrile 97%
4-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
Fórmula: C₈H₆FNO
Ponto de Fusão: 75…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04116335
Número CAS: 191014-55-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III