Print…
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1105-1G PC1105-5G
APOSPC1105-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1105-1G APOSPC1105-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄BrF₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458004
Número CAS: 85366-66-1