Print…
Hexafluorossilicato de amónio 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1103-1KG PC1103-250G
APOSPC1103-1KGEA 183 EUR
APOSPC1103-1KG APOSPC1103-250G
Hexafluorossilicato de amónio 98%
Hexafluorossilicato de amónio
Fórmula: H₈F₆N₂Si
Densidade: 2,011 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010887
Número CAS: 16919-19-0
EINECS: 240-968-3
UN: 2854
ADR: 6.1,III