Print…
Ammonium hexafluorophosphate 99,5%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1102G-100G PC1102G-25G PC1102G-500G
APOSPC1102G-100GEA 56.7 EUR
APOSPC1102G-100G APOSPC1102G-25G APOSPC1102G-500G
Ammonium hexafluorophosphate 99,5%
Ammonium hexafluorophosphate
  • Water solubility, 60.4 g/100 g @250C
Fórmula: H₄F₆NP
Ponto de Fusão: 198 °C (decomposição)
Densidade: 2,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064642
Número CAS: 16941-11-0
EINECS: 241-009-1
UN: 3260
ADR: 8,II