Print…
3-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1100I-1G PC1100I-5G PC1100I-10G
APOSPC1100I-1GEA 58 EUR
APOSPC1100I-1G APOSPC1100I-5G APOSPC1100I-10G
3-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₅F₃N₂
Ponto de ebulição: 63 °C/1,5mmHg
Ponto de Fusão: 55…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173960
Número CAS: 175204-80-5