Print…
2-(1-Piperidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Piperidin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline
PC1100E-1G PC1100E-5G
APOSPC1100E-1GEA 29 EUR
APOSPC1100E-1G APOSPC1100E-5G
2-(1-Piperidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-(1-Piperidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₁₂H₁₅F₃N₂
Ponto de Fusão: 41…43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042161
Número CAS: 1496-40-8