Print…
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1100BD-1G PC1100BD-25G PC1100BD-5G
APOSPC1100BD-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1100BD-1G APOSPC1100BD-25G APOSPC1100BD-5G
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₈H₆F₃NO₃
Peso Molecular: 221.14 g/mol
Ponto de Fusão: 168…169 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00205143
Número CAS: 175278-22-5