Print…
(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1100B-1G PC1100B-5G
APOSPC1100B-1GEA 60.9 EUR
APOSPC1100B-1G APOSPC1100B-5G
(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Fórmula: C₄H₆F₃NO₂
Peso Molecular: 157.09 g/mol
Ponto de Fusão: 184…190 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041413
Número CAS: 584-20-3