Print…
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1097-5G PC1097-10G PC1097-1G
APOSPC1097-5GEA 89.9 EUR
APOSPC1097-5G APOSPC1097-10G APOSPC1097-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Fórmula: C₈H₃F₄NO
Peso Molecular: 205.11 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115894
Número CAS: 886498-08-4
UN: 3276
ADR: 6.1 III