Print…
4-[(Trifluoromethyl)thio]aniline 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1095K-10G PC1095K-100G PC1095K-25G
APOSPC1095K-10GEA 21.9 EUR
APOSPC1095K-10G APOSPC1095K-100G APOSPC1095K-25G
4-[(Trifluoromethyl)thio]aniline 96%
4-[(Trifluoromethyl)thio]aniline
Fórmula: C₇H₆F₃NS
Ponto de ebulição: 102…103 °C/8mmHg
Densidade: 1,351 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040926
Número CAS: 372-16-7
EINECS: 206-744-4