Print…
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Amino-2-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-nitrobenzotrifluoride
PC1094-100G PC1094-25G
APOSPC1094-100GEA 26.1 EUR
APOSPC1094-100G APOSPC1094-25G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₅F₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 125…129 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014717
Número CAS: 393-11-3
EINECS: 206-884-6