Print…
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1092-1G PC1092-25G PC1092-5G
APOSPC1092-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1092-1G APOSPC1092-25G APOSPC1092-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄F₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115886
Número CAS: 886497-81-0