Print…
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Amino-3-nitro-α,α,α-trifluorotoluene
PC1090-1G PC1090-10G
APOSPC1090-1GEA 14.7 EUR
APOSPC1090-1G APOSPC1090-10G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₅F₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 105…109 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007155
Número CAS: 400-98-6
EINECS: 206-926-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III