Print…
3-Fluoroanthranilic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-3-fluorobenzoic acid
PC1089-1G PC1089-5G PC1089-25G
APOSPC1089-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1089-1G APOSPC1089-5G APOSPC1089-25G
3-Fluoroanthranilic acid
3-Fluoroanthranilic acid
Fórmula: C₇H₆FNO₂
Ponto de Fusão: 185…187 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01569395
Número CAS: 825-22-9