Print…
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Amino-5-nitro-α,α,α-trifluortoluene, 2-Amino-5-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Nitro-2-trifluoromethylaniline, 2-Amino-5-nitrobenzotrifluoride, 4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine
PC1080-100G PC1080-10G PC1080-25G
APOSPC1080-100GEA 43.5 EUR
APOSPC1080-100G APOSPC1080-10G APOSPC1080-25G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₅F₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 90…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007365
Número CAS: 121-01-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III