Print…
N²-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-2-(methylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine, N2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine
PC1079E-1G PC1079E-250MG PC1079E-5G
APOSPC1079E-1GEA 133 EUR
APOSPC1079E-1G APOSPC1079E-250MG APOSPC1079E-5G
N²-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine 98%
N²-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine
Fórmula: C₇H₈F₃N₃
Ponto de Fusão: 99…101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00068119
Número CAS: 172648-55-4