Print…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1078-1G PC1078-25G PC1078-5G
APOSPC1078-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1078-1G APOSPC1078-25G APOSPC1078-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₃BrF₃N
Ponto de ebulição: 65…66 °C/19mmHg
Ponto de Fusão: 44…46 °C
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972700
Número CAS: 436799-33-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III