Print…
3-Amino-2-(4-fluorophenoxy)pyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-Fluorophenoxy)pyridin-3-amine
PC1076O-1G PC1076O-250MG PC1076O-500MG PC1076O-2.5G
APOSPC1076O-1GEA 163 EUR
APOSPC1076O-1G APOSPC1076O-250MG APOSPC1076O-500MG APOSPC1076O-2.5G
3-Amino-2-(4-fluorophenoxy)pyridine 98%
3-Amino-2-(4-fluorophenoxy)pyridine
Fórmula: C₁₁H₉FN₂O
Ponto de Fusão: 101…103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067803
Número CAS: 175135-64-5