Print…
2-Amino-6-fluorobenzylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(Aminomethyl)-3-fluoroaniline
PC1076C-1G PC1076C-25G PC1076C-5G
APOSPC1076C-1GEA 72.5 EUR
APOSPC1076C-1G APOSPC1076C-25G APOSPC1076C-5G
2-Amino-6-fluorobenzylamine 97%
2-Amino-6-fluorobenzylamine
Fórmula: C₇H₉FN₂
Ponto de ebulição: 78…80 °C/1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042483
Número CAS: 175277-93-7
UN: 2735
ADR: 8,III