Print…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Amino-alpha,alpha,alpha,5-tetrafluorotoluene, 3-Amino-5-fluorobenzotrifluoride, 3-Amino-α,α,α,5-tetrafluorotoluene, α,α,α,5-Tetrafluoro-m-toluidine
PC1075-5G PC1075-25G
APOSPC1075-5GEA 33.5 EUR
APOSPC1075-5G APOSPC1075-25G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₅F₄N
Peso Molecular: 179.12 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061315
Número CAS: 454-67-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III